2-Bromo-5-fluoroanisole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
H26325.06
H26325.14
H26325.06EA
126
EUR
H26325.06
H26325.14
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥97%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Purity: 97%
CAS No.: 450-88-4
Molecular Formula: C7H6BrFO
Formula Weight: 205.03
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 143-145°
MDL No.: MFCD04973752
Fórmula:
C₇H₆BrFO Peso Molecular: 205.03 g/mol Ponto de ebulição: 143…145 °C Densidade: 1.599 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04973752 Número CAS: 450-88-4 |