1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
B20106.06
B20106.14
B20106.06EA
132
EUR
B20106.06
B20106.14
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene ≥97%
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 5905-69-1
Molecular Formula: C7H5BrF2O
Formula Weight: 223.02
Refractive Index: 1.5010
Boiling Point: 96-98°/15mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00221465
Fórmula:
C₇H₅BrF₂O Peso Molecular: 223.02 g/mol Ponto de ebulição: 96…98 °C (15 mmHg) Densidade: 1.631 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00221465 Número CAS: 5905-69-1 ADR: 3 III |