4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B22227.09
B22227.88
B22227.09EA
143
EUR
B22227.09
B22227.88
4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98%
4-Bromo-3-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 656-65-5
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 3236457
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00672933
Fórmula:
C₆H₅BrFN Ponto de ebulição: 231 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 65…70 °C Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00672933 Número CAS: 656-65-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |