3-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B25610.06
B25610.14
B25610.06EA
70
EUR
B25610.06
B25610.14
3-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
3-Bromo-4-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 656-64-4
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 235°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03788559
Fórmula:
C₆H₅BrFN Ponto de ebulição: 235 °C Ponto de Fusão: 34…36 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03788559 Número CAS: 656-64-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |