2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11751.06
A11751.14
A11751.06EA
45.5
EUR
A11751.06
A11751.14
2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-4-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 1003-98-1
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5830
Boiling Point: 221°
Beilstein Reference: 2802562
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042462
Fórmula:
C₆H₅BrFN Ponto de ebulição: 221 °C Ponto de Fusão: 41 °C Densidade: 1,670 Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042462 Número CAS: 1003-98-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |