Print…
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B25289.06 B25289.14
B25289.06EA 75.4 EUR
B25289.06 B25289.14
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 202865-72-3 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6300 Boiling Point: 235° MDL No.: MFCD00042578
Fórmula: C₆H₃BrFI
Peso Molecular: 300.9 g/mol
Ponto de ebulição: 235 °C
Densidade: 2.300
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042578
Número CAS: 202865-72-3