Print…
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
563498-1G 563498-5G
SIAL563498-1GEA 0 EUR
SIAL563498-1G SIAL563498-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Número MDL : MFCD00142874
Número CAS: 394-28-5