2-Bromo-5-fluorobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25394.06
B25394.14
B25394.06EA
183
EUR
B25394.06
B25394.14
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 394-28-5
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 154-158°
Beilstein Reference: 2575978
Fórmula:
C₇H₄BrFO₂ Peso Molecular: 219.01 g/mol Ponto de Fusão: 154…158 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00142874 Número CAS: 394-28-5 |