4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
L20142.03
L20142.06
L20142.14
L20142.03EA
38.1
EUR
L20142.03
L20142.06
L20142.14
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride ≥98%
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 151982-51-3
Molecular Formula: C7H3BrClFO
Formula Weight: 237.45
Refractive Index: 1.5877
Melting Point: 24-25°
Boiling Point: 86-88°/15mm
Beilstein Reference: 6323925
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03411584
Fórmula:
C₇H₃BrClFO Ponto de ebulição: 86…88 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 24…25 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03411584 Número CAS: 151982-51-3 UN: 3261 ADR: 8,II |