Print…
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
347460050 347460250
ACRO347460050EA 42.8 EUR
ACRO347460050 ACRO347460250
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 99%
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃BrClFO
Ponto de ebulição: 86…88 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 24…24,5 °C
Número MDL : MFCD03411584
Número CAS: 151982-51-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %