Print…
1-Bromo-4-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Bromofluorobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B67201-100G B67201-25G B67201-500G
SIALB67201-100GEA 65.1 EUR
SIALB67201-100G SIALB67201-25G SIALB67201-500G
1-Bromo-4-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrF
Peso Molecular: 175 g/mol
Ponto de ebulição: 151
Ponto de Fusão: –16 °C
Densidade: 1.4946 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 53
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000342
Número CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3 III