Print…
1-Bromo-2-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Bromofluorobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B66809-100G B66809-25G
SIALB66809-100GEA 157 EUR
SIALB66809-100G SIALB66809-25G
1-Bromo-2-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrF
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000282
Número CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III