Print…
Ácido 5-Bromoantranilico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
260118-25G 260118-5G
SIAL260118-25GEA 278 EUR
SIAL260118-25G SIAL260118-5G
Ácido 5-Bromoantranilico, Sigma-Aldrich®
Ácido 5-Bromoantranilico
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Peso Molecular: 216.03 g/mol
Ponto de ebulição: 342
Ponto de Fusão: 218…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007823
Número CAS: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01389