Print…
4-Bromobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: p-Bromobenzoic Acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
108510-100G 108510-25G
SIAL108510-100GEA 179 EUR
SIAL108510-100G SIAL108510-25G
4-Bromobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 252…256 °C
Densidade: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002529
Número CAS: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 13,01392