Print…
2-Bromobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: o-Bromobenzoic Acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
137677-100G 137677-25G
SIAL137677-100GEA 116 EUR
SIAL137677-100G SIAL137677-25G
2-Bromobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 144…147 °C
Densidade: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002402
Número CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6