Print…
Metilo 4-Bromobenzoato ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
A15517.06 A15517.14 A15517.22
A15517.06EA 53.8 EUR
A15517.06 A15517.14 A15517.22
Metilo 4-Bromobenzoato ≥98%
Metilo 4-Bromobenzoato
Purity: 98+% CAS No.: 619-42-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 77-81° Beilstein Reference: 2045132 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00013531
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Densidade: 1,69
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013531
Número CAS: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 14,1408