Print…
Metilo 4-Bromobenzoato 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
414070250 414070010
ACRO414070250EA 143 EUR
ACRO414070250 ACRO414070010
Metilo 4-Bromobenzoato 99%
Metilo 4-Bromobenzoato
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 78…81 °C
Densidade: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00013531
Número CAS: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 13,01392
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %