Print…
Etilo 4-Bromobenzoato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
363774-100G 363774-25G
SIAL363774-100GEA 310 EUR
SIAL363774-100G SIAL363774-25G
Etilo 4-Bromobenzoato, Sigma-Aldrich®
Etilo 4-Bromobenzoato
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 264 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1,4332 g/cm³ (17.3 °C)
Número MDL : MFCD00016329
Número CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 13,01392