Print…
Etilo 4-Bromobenzoato ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
A11365.09 A11365.18 A11365.30
A11365.09EA 41.4 EUR
A11365.09 A11365.18 A11365.30
Etilo 4-Bromobenzoato ≥98%
Etilo 4-Bromobenzoato
Purity: 98+% CAS No.: 5798-75-4 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 262-264° Beilstein Reference: 1867129 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00016329
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 262…264 °C
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1,403
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016329
Número CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 14,1408