Print…
Etilo 4-Bromobenzoato 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
249760500 249760100
ACRO249760500EA 111 EUR
ACRO249760500 ACRO249760100
Etilo 4-Bromobenzoato 99%
Etilo 4-Bromobenzoato
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 262…264 °C
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1,43 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016329
Número CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 13,01392
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %