Print…
Metilo 3-Bromobenzoato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
499625-25G 499625-5G
SIAL499625-25GEA 86.3 EUR
SIAL499625-25G SIAL499625-5G
Metilo 3-Bromobenzoato, Sigma-Aldrich®
Metilo 3-Bromobenzoato
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 69…70 °C (0,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 31 °C
Número MDL : MFCD00017777
Número CAS: 618-89-3
EINECS: 210-569-9