Print…
Metilo 3-Bromobenzoato ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
A16174.09 A16174.18 A16174.30
A16174.09EA 40.4 EUR
A16174.09 A16174.18 A16174.30
Metilo 3-Bromobenzoato ≥98%
Metilo 3-Bromobenzoato
Purity: 98+% CAS No.: 618-89-3 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5575 Melting Point: 30-33° Boiling Point: 139-140°/35mm Beilstein Reference: 1940810 MDL No.: MFCD00017777
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 139…140 °C (35 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017777
Número CAS: 618-89-3
EINECS: 210-569-9