Print…
Metilo 3-Bromobenzoato 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
333650050 333650250
ACRO333650050EA 30.6 EUR
ACRO333650050 ACRO333650250
Metilo 3-Bromobenzoato 98%
Metilo 3-Bromobenzoato
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 139…140 °C (35 mmHg)
Ponto de Fusão: 31 °C
Número MDL : MFCD00017777
Número CAS: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %