Print…
Etilo 3-Bromobenzoato 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
308540250 308540050
ACRO308540250EA 64.8 EUR
ACRO308540250 ACRO308540050
Etilo 3-Bromobenzoato 98%
Etilo 3-Bromobenzoato
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 130…131 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,43 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013529
Número CAS: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %