Print…
Metilo 2-Bromobenzoato ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromobenzoate
A12435.14 A12435.22 A12435.36
A12435.14EA 48.8 EUR
A12435.14 A12435.22 A12435.36
Metilo 2-Bromobenzoato ≥99%
Metilo 2-Bromobenzoato
Purity: 99% CAS No.: 610-94-6 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1862501 MDL No.: MFCD00016328
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 252 °C
Densidade: 1,532
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016328
Número CAS: 610-94-6
EINECS: 210-241-5