Print…
4-Bromobenzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 4-Bromobenzoic acid hydrazide, 4-Bromobenzohydrazide, 4-Bromobenzoic hydrazide
A18918.06 A18918.14
A18918.06EA 38.3 EUR
A18918.06 A18918.14
4-Bromobenzhydrazide ≥98%
4-Bromobenzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 5933-32-4 Molecular Formula: C7H7BrN2O Formula Weight: 215.05 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 777006
Fórmula: C₇H₇BrN₂O
Ponto de Fusão: 167…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007602
Número CAS: 5933-32-4
EINECS: 227-681-9