Print…
3-Bromobenzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromobenzoic hydrazide
A19628.06 A19628.14
A19628.06EA 72.8 EUR
A19628.06 A19628.14
3-Bromobenzhydrazide ≥98%
3-Bromobenzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 39115-96-3 Molecular Formula: C7H7BrN2O Formula Weight: 215.05 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 1945814
Fórmula: C₇H₇BrN₂O
Ponto de ebulição: 366 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 154…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007600
Número CAS: 39115-96-3
EINECS: 254-298-4