2-Bromobenzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 2-Bromobenzohydrazide, 2-Bromobenzoic acid hydrazide, 2-Bromobenzoic hydrazide
L00937.06
L00937.14
L00937.06EA
44.6
EUR
L00937.06
L00937.14
2-Bromobenzhydrazide ≥98%
2-Bromobenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 29418-67-5
Molecular Formula: C7H7BrN2O
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1941021
Fórmula:
C₇H₇BrN₂O Ponto de Fusão: 152…154 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051577 Número CAS: 29418-67-5 EINECS: 249-614-2 |