Print…
4-Bromobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B59209-10G B59209-25G
SIALB59209-10GEA 62.4 EUR
SIALB59209-10G SIALB59209-25G
4-Bromobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄BrClO
Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 36 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000683
Número CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8,II