Print…
4-Bromobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Bromobenzoyl chloride
106760100 106760250 106761000
ACRO106760100EA 40.3 EUR
ACRO106760100 ACRO106760250 ACRO106761000
4-Bromobenzoyl chloride 98%
4-Bromobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄BrClO
Peso Molecular: 219.46 g/mol
Ponto de ebulição: 246 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 36…41 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000683
Número CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g
Titrable base ≤0.003 meq/g