Print…
2-Bromobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B59179-10G B59179-50G
SIALB59179-10GEA 65.1 EUR
SIALB59179-10G SIALB59179-50G
2-Bromobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄BrClO
Peso Molecular: 219.46 g/mol
Ponto de ebulição: 245
Ponto de Fusão: 11
Densidade: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000655
Número CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8 II