2-Bromobenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7154-66-7
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.47
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5960
Melting Point: 10°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 508506
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000655
Fórmula:
C₇H₄BrClO Ponto de ebulição: 245 °C Ponto de Fusão: 10 °C Densidade: 1,674 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000655 Número CAS: 7154-66-7 EINECS: 230-507-4 UN: 3265 ADR: 8,II |