Print…
4-Bromo-2-chlorophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
167789-25G 167789-5G
SIAL167789-25GEA 168 EUR
SIAL167789-25G SIAL167789-5G
4-Bromo-2-chlorophenol, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-chlorophenol
Fórmula: C₆H₄BrClO
Ponto de ebulição: 232 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 50…51 °C
Densidade: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002166
Número CAS: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 3082
ADR: 9,III