2-Bromo-5-chloroanisole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25512.06
B25512.14
B25512.06EA
108
EUR
B25512.06
B25512.14
2-Bromo-5-chloroanisole ≥98%
2-Bromo-5-chloroanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 174913-09-8
Molecular Formula: C7H6BrClO
Formula Weight: 221.48
Refractive Index: 1.5875
Fórmula:
C₇H₆BrClO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03790889 Número CAS: 174913-09-8 |