5-Bromo-2-clorofluorobenzeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
A15745.14
A15745.22
A15745.14EA
93.7
EUR
A15745.14
A15745.22
5-Bromo-2-clorofluorobenzeno ≥98%
5-Bromo-2-clorofluorobenzeno
Purity: 98%
CAS No.: 60811-18-9
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 62-64°/9mm
MDL No.: MFCD00042519
Fórmula:
C₆H₃BrClF Ponto de ebulição: 62…64 °C (9 mmHg) Densidade: 1,710 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042519 Número CAS: 60811-18-9 |