Print…
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
664014-25G 664014-5G
SIAL664014-25GEA 110 EUR
SIAL664014-25G SIAL664014-5G
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Número MDL : MFCD00040903
Número CAS: 59748-90-2
EINECS: 261-911-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III