Print…
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
175544-100G 175544-25G
SIAL175544-100GEA 80.4 EUR
SIAL175544-100G SIAL175544-25G
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Ponto de ebulição: 316 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 157…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002415
Número CAS: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5