3-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19244.03
L19244.06
L19244.03EA
68
EUR
L19244.03
L19244.06
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 42860-10-6
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 2438796
Fórmula:
C₇H₄BrClO₂ Ponto de Fusão: 218…222 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079706 Número CAS: 42860-10-6 |