Print…
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
277789-100G 277789-25G
SIAL277789-100GEA 153 EUR
SIAL277789-100G SIAL277789-25G
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrCl₂
Ponto de ebulição: 227 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Número MDL : MFCD00000584
Número CAS: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7