Print…
3-Bromobenzaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B57206-100G B57206-25G
SIALB57206-100GEA 120 EUR
SIALB57206-100G SIALB57206-25G
3-Bromobenzaldeído, Sigma-Aldrich®
3-Bromobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅BrO
Ponto de ebulição: 229 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18…21 °C
Densidade: 1,587 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003345
Número CAS: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9