Print…
2-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: o-Bromobenzaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B57001-10G B57001-25G
SIALB57001-10GEA 68.3 EUR
SIALB57001-10G SIALB57001-25G
2-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅BrO
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003300
Número CAS: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2