Print…
4-Bromophenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzeneboronic acid, (4-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-bromophenyl)borane, (4-Bromophenyl)metaboric acid
L01565.03 L01565.06 L01565.14
L01565.03EA 31 EUR
L01565.03 L01565.06 L01565.14
4-Bromophenylboronic acid ≥97%
4-Bromophenylboronic acid
Purity: 97+% CAS No.: 5467-74-3 Molecular Formula: C6H6BBrO2 Formula Weight: 200.83 Melting Point: 282-286° Beilstein Reference: 2936347
Fórmula: C₆H₆BBrO₂
Ponto de Fusão: 282…286 °C
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002104
Número CAS: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9