3-Bromophenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dihydroxy(3-bromophenyl)borane, (3-Bromophenyl)metaboric acid, (3-Bromophenyl)boronic acid, 3-Bromobenzeneboronic acid
L16354.06
L16354.14
L16354.06EA
68.5
EUR
L16354.06
L16354.14
3-Bromophenylboronic acid ≥98%
3-Bromophenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 89598-96-9
Molecular Formula: C6H6BBrO2
Formula Weight: 200.83
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 3127104
Fórmula:
C₆H₆BBrO₂ Ponto de Fusão: 164…168 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00239386 Número CAS: 89598-96-9 |