Print…
2-Bromophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
473804-25G 473804-5G
SIAL473804-25GEA 566 EUR
SIAL473804-25G SIAL473804-5G
2-Bromophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BBrO₂
Número MDL : MFCD01114672
Número CAS: 244205-40-1