2-Bromophenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
L18581.03
L18581.06
L18581.99
L18581.03EA
49.4
EUR
L18581.03
L18581.06
L18581.99
2-Bromophenylboronic acid ≥98%
2-Bromophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 244205-40-1
Molecular Formula: C6H6BBrO2
Formula Weight: 200.83
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 8542615
Fórmula:
C₆H₆BBrO₂ Ponto de Fusão: 108…110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01114672 Número CAS: 244205-40-1 |