Print…
2-Bromophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
379990050 379990250 379991000
ACRO379990050EA 92 EUR
ACRO379990050 ACRO379990250 ACRO379991000
2-Bromophenylboronic acid 97%
2-Bromophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BBrO₂
Ponto de Fusão: 109…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01114672
Número CAS: 244205-40-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %