Print…

1,3,5-Tribromobenzene, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

140066-100G 140066-25G
SIAL140066-100GEA 283 EUR
SIAL140066-100G SIAL140066-25G
1,3,5-Tribromobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tribromobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₃
Ponto de ebulição: 271 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 122…123 °C
Densidade: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000080
Número CAS: 626-39-1
EINECS: 210-947-3

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR