Print…
4-Hydroxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
523976-1G 523976-5G
SIAL523976-1GEA 110 EUR
SIAL523976-1G SIAL523976-5G
4-Hydroxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyphenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₃
Peso Molecular: 137.93 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074628
Número CAS: 71597-85-8