Print…
4-Hydroxyphenylboronic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43854.0001 8.43854.0005 8.43854.9999
8.43854.0001EA 61.6 EUR
8.43854.0001 8.43854.0005 8.43854.9999
4-Hydroxyphenylboronic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyphenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₃
Peso Molecular: 137.93 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074628
Número CAS: 71597-85-8