Print…
4-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
L15594.03 L15594.06
L15594.03EA 65.4 EUR
L15594.03 L15594.06
4-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
4-Hydroxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 71597-85-8 Molecular Formula: C6H7BO3 Formula Weight: 137.93 Melting Point: ca 285° dec. Beilstein Reference: 2963491
Fórmula: C₆H₇BO₃
Peso Molecular: 137.93 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 285 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074628
Número CAS: 71597-85-8